Learn More
PTP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16888333 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888333 20 μL 20 microlitros
16878333 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16888333
Marca: Proteintech 113341AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Protects DRG1 from proteolytic degradation.
Especificaciones
Antígeno PTP1B
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PTPN1
N.º de referencia del gen P18031, P20417, P35821
Alias de gen PTP 1B, PTP1B, PTPN1
Símbolos de los genes PTPN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PTP1B Fusion Protein Ag1878
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19246, 24697, 5770
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG