Description
Protects DRG1 from proteolytic degradation.
Specifications
Specifications
| Antígeno | PTP1B |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PTPN1 |
| N.º de referencia del gen | P18031, P20417, P35821 |
| Alias de gen | PTP 1B, PTP1B, PTPN1 |
| Símbolos de los genes | PTPN1 |
| Show More |