Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la PTP1B.
Código de producto. 15416439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416439 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15416439 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64512.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibidor de la PTP1B que bloquea la actividad de la proteína tirosina fosfatasa 1B, un factor clave en la regulación negativa de la vía de señalización de la insulina y la leptina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la PTP1B que bloquea la actividad de la proteína tirosina fosfatasa 1B, un factor clave en la regulación negativa de la vía de señalización de la insulina y la leptina
CAS 765317-72-4
Fórmula molecular C26H19Br2N3O7S3
Formula Weight (peso de la fórmula) 741,45g/mol
Sinónimo 3-(3,5-dibromo-4-hidroxibenzoil)-2-etil-N-[4-(2-tiazolilsulfamoil)fenil]benzofurano-6-sulfonamida
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en etanol y DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido