Learn More
PTP1B-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16493028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493028 10 mg 10 miligramos
16469596 50 mg 50 miligramos
16465767 5 mg 5 miligramos
16444336 100 mg 100 miligramos
16440659 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100462
MedChemExpress PTP1B-IN-2 is a potent protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
PTP1B-IN-2 is a potent protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an IC50 of 50 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTP1B-IN-2
CAS 1919853-46-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H36N2O9S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.89 mM)
SMILES O=S(N(C1=CC(C(OC)=O)=C(OCC2=CC=C(C)C=C2)C=C1)CC3=CC=C(N(S(C)(=O)=O)CC(OC)=O)C=C3)(CC4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 680.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.79
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism