Learn More
PTP1B-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16495066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495066 100 mg 100 miligramos
16474098 10 mg 10 miligramos
16450457 50 mg 50 miligramos
16406807 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16495066
Marca: Medchem Express HY10704
MedChemExpress PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM; 1,2,5-thiadiazolidin-3-one-1,1-dioxide scaffold for derivatives synthesis.
PTP1B-IN-1 is a potent protein tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) inhibitor with IC50 of 1.6 mM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTP1B-IN-1
Forma física Solid
CAS 612530-44-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8N2O3S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo PTP1B inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (179.05 mM)
SMILES O=S(N1C2=CC=CC=C2)(NC(C1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 212.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.23
Porcentaje de pureza 98.84%