Learn More
Conjunto PTP (contiene uno de cada uno de los siguientes: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC), VHG™
Descripción
Conjunto PTP (contiene uno de cada uno de los siguientes: VPTPMO, VPTPVISC, VPTPPC)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VHG-VPTPMO-25G |
| Nombres de analitos o componentes | VHG-VPTPMO-25G |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Petróleo de hidrocarburos |
| Cantidad | sets |