Learn More
Muestra de PTP para análisis de viscosidad, VHG™
Descripción
Muestra de PTP para análisis de viscosidad
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viscosity |
| Nombres de analitos o componentes | Viscosity |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Petróleo de hidrocarburos |
| Cantidad | 50 mL |