Learn More
Muestra de PTP para análisis de conteo de partículas, VHG™
Código de producto. 18013930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013930 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 18013930 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGVPTPPC125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Muestra de PTP para análisis de conteo de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Particle Count Analysis
Nombres de analitos o componentes Particle Count Analysis
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17043
Nombre IUPAC Análisis de conteo de partículas
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Cantidad 100 mL