Learn More
Muestra PTP para análisis de recuento de partículas (trazable a NIST SRM 2806a), VHG™
Descripción
Muestra PTP para análisis de recuento de partículas (trazable a NIST SRM 2806a)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Particle Count Analysis |
| Nombres de analitos o componentes | Particle Count Analysis |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17043 |
| Nombre IUPAC | Análisis de conteo de partículas |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Cantidad | 100 mL |