Learn More
Muestra PTP para análisis elemental de aceites, VHG™
Código de producto. 17994366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994366 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17994366 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGVPTPMO25G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Muestra PTP para análisis elemental de aceites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Nombres de analitos o componentes Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Cantidad 25 g