Learn More
Muestra PTP para análisis elemental de aceite lubricante, VHG™
Código de producto. 17941596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
17941596 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 17941596 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPTPLUBEMO25
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Muestra PTP para análisis elemental de aceite lubricante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7782-50-5, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0
Métodos XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17043
Solvent or Matrix Lubricating Oil
Cantidad 25 mL