Learn More
Abnova™ PTK2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16169881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16169881 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16169881 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00005747T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción PTK2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC028733.2
Peso molecular Theoretical M.W. 74.91kDa
Plásmido pCMV-PTK2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-PTK2 antibody (Mfr. No. H00005747-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.