Descripción
- Fabricado en PTFE
- Ideal para cubrir vasos de precipitados de PTFE
- Excelente resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Vidrios de observación |
| Para utilizar con (equipo) | Vaso de precipitados |
| Diámetro (métrico) | 65 mm |