Learn More
VITLAB™ Vidrio de reloj de PTFE
Código de producto. 10080731
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10080731 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10080731 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 113197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.90€
    11.71€ / paquete de 1
    Ahorro 2.19€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan como tapas para vasos de precipitado
Diámetro (métrico) 50 mm