Learn More
Bohlender™ Placas de observación de PTFE
Código de producto. 10134631
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10134631 50 mm cada uno
10185691 75 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134631 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A20001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.45€
    7.88€ / paquete de 1
    Ahorro 1.57€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para su uso en aplicaciones como mezclas o recipientes de cobertura.
  • Forma convexa
  • Resistencia química universal
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Conformidad con la FDA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción Resistencia química universal
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Convexo
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Recipiente de cobertura, mezcla
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Altura (métrico) 8 mm
Diámetro (métrico) 50 mm