Learn More
Duran™ Pasadores de válvula de PTFE
Código de producto. 10235969 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño del conducto: Entre 0 y 4mm
Tamaño del conducto: Entre 0 y 6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
10235969 Tamaño del conducto: Entre 0 y 6mm cada uno
10705720 Tamaño del conducto: Entre 0 y 4mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235969 Proveedor Duran™ N.º de proveedor 286057207
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Pasador de válvula
Descripción Tamaño del conducto: Entre 0 y 6mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Para grifo de válvula Produran
Incluye Con Abdrehsicherung