Learn More
Bohlender™ Manguitos de juntas esmeriladas esféricas de PTFE EE. UU.
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Apto para vacío
- Reutilizable
- De PTFE con un anillo de ajuste y anillos de sellado en el exterior
- Baja tasa de fuga inferior a 1 x 0,01 mbar
- Construcción sólida para su uso continuado
- Para tamaño estándar de EE. UU. de 18 KS
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona cierres de alto vacío |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Manguito de junta esmerilada esférico |
| Intervalo de temperatura (métrico) | −200°+ hasta 250 °C |
| N.º de junta cónica estándar | Estándar de EE. UU. 18 KS |