Descripción
- Bomba para barril con tubo de descarga rígido con llave de paso de PTFE
- La bomba para barril también es adecuada para transferir líquidos ultrapuros.
- La llave de paso evita que los vapores peligrosos escapen y que se produzcan goteos después de la transferencia.
- Tubo de inmersión Ø 32 mm
- Todas las válvulas son de PTFE/PVDF sólido
- Calidad superior - 3 años de garantía
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Transferencia de líquidos ultrapuros, líquidos químicamente agresivos |
| Descripción | Profundidad de inmersión de 60cm |
| Caudal | 270 ml/recorrido |
| Incluye | Tubo de descarga rígido con llave de paso de PTFE |
| Tamaño de abertura (métrico) | Diámetro del tubo de 32 mm |
| Fondo (métrico) | 60 cm |
| Longitud del tubo de la bomba | 1,2 m |
| Propiedades de resistencia | Productos químicos |
| Tipo | Bomba para barril |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |