Learn More
Buerkle™ Bomba para barril de PTFE ultrapuro con manguera de descarga
Código de producto. 11901591 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
270 mL/recorrido
400 ml/recorrido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
11901591 270 mL/recorrido cada uno
11911591 400 ml/recorrido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11901591 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56060601
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona alta resistencia química y transferencia segura, incluso con líquidos que atacan a materiales convencionales como PP o PVC.
  • Piezas de contacto con el medio fabricadas en PTFE
  • Adecuada para transferir líquidos ultrapuros
  • La llave de paso evita que los vapores peligrosos escapen y que se produzcan goteos después de la transferencia.
  • La manguera de descarga tiene 1,2 m de longitud
  • Tubo de inmersión con un diámetro de 32 mm
  • Todas las válvulas son de PVDF/PTFE sólido
  • Calidad superior, 3 años de garantía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Profundidad de inmersión de 60 cm
Incluye Tubo de descarga
N.° por paquete 1 unidad
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Caudal 270 mL/recorrido
Tipo Bomba para barril
Aplicaciones Los líquidos que atacan materiales convencionales, como polipropileno o PVC, ahora pueden transferirse de forma segura (excepto para flúor elemental); transferencia de líquidos ultrapuros.