Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U, PTFE
Código de producto. 10269110
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
450 mm
600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
80 x 50 x 30 x 44 mm
100 x 60 x 35 x 56 mm
Conditionnement:
cada uno
Code produit. Longitud (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10269110 600 mm 100 x 60 x 35 x 56 mm cada uno
10196350 450 mm 80 x 50 x 30 x 44 mm cada uno
10390381 600 mm 80 x 50 x 30 x 44 mm cada uno
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10269110
Marque: Bohlender™ C38410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Proporciona un fuerte flujo tangencial con alta tasa de corte en el área del margen, pequeños sedimentos en la pared del vaso.
  • Resistente a temperaturas de −200 ° a +250 °C.
  • Resistencia química universal.
  • Conformidad con la FDA.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Cuchilla de agitador en forma de U completamente de PTFE.
  • Disponibles en diversos tamaños
Spécification
Descripción Diámetro de sujeción de 6,5 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de líquidos viscosos
Longitud (métrico) 600 mm
Temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Tipo Eje de agitador en forma de U.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 60 x 35 x 56 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.