Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pinzas pequeñas/fórceps de PTFE
Código de producto. 15431487
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Estilo de punta:
Cuadrada
Sharp
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Tamaño de la unidad
15431487 200 mm Sharp cada uno
15406195 100 mm Cuadrada cada uno
15416195 200 mm Cuadrada cada uno
15421487 100 mm Sharp cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15431487 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 038263.KT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Totalmente inerte y no contaminante
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Pinzas pequeñas/fórceps
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Estilo de punta Sharp
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 200 mm
RUO – Sólo para uso en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.