Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pinzas pequeñas/fórceps de PTFE
Código de producto. 15406195
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Estilo de punta:
Cuadrada
Sharp
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta unitSize
15406195 100 mm Cuadrada cada uno
15416195 200 mm Cuadrada cada uno
15421487 100 mm Sharp cada uno
15431487 200 mm Sharp cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15406195 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 038260.KT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Totalmente inerte y no contaminante
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas pequeñas/fórceps
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Estilo de punta Cuadrada
Longitud (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 100 mm
RUO – Sólo para uso en investigación