Descripción
Masterflex La tubería de PTFE es ideal para aplicaciones exigentes en laboratorio, química, eléctrica, mecánica, farmacéutica y automoción.
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Los tubos de PTFE soportan temperaturas extremas
- Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos.
- Excelente resistencia a grietas y tensiones.
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa con el fin de que sean aptos para las aplicaciones para las que los necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | (1/8 pulg.) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Diámetro exterior (imperial) | (1/4 pulg.) |
| Longitud global (métrico) | 25 ft |
| Grosor (métrico) | (1/16 pulg.) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -240 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |