Learn More
Bohlender™ Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. 10106030
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Grosor (métrico):
1,0 mm
2,0 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
10106030 8,0 mm 2,0 mm 1 metro
10495441 10,0 mm 1,0 mm 1 metro
10567122 12,0 mm 1,0 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10106030 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S181062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución de tubos perfecta para líquidos y gases agresivos y puros.
  • Resistentes a la temperatura de desde los - 200 °C a los + 260 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA
  • De translúcido a blanco lechoso en apariencia
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardantes conforme a UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
  • Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 8,0 mm
Material PTFE
Grosor (métrico) 2,0 mm
Para utilizar con (aplicación) Líquidos y gases agresivos y puros
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Método de esterilización Autoclave y óxido de etileno
Color Translúcido a blanco lechoso
Flexibility Radio de curvatura de 72 mm
Presión máxima Presión de rotura de 70 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos