Descripción
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Cole-ParmerTM no se agrietarán con el calor o la presión.
- Buenos para trabajos de gran pureza.
- Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
- Excelente resistencia a grietas y tensiones
- Bajo coeficiente de fricción
- Translúcido
- La resina cumple con la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (21 CFR 177.1550).
- Escala de temperatura: De - 240 a 260 ° C
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Grosor (métrico) | 10,16 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -240 °C |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |