Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. 15163206
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,1 in, 2,57 mm
0,13 in, 3.2mm
0,16 in, 4 mm
0,28 in, 7 mm
0.51 in., 13 mm
0.77 in., 19,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
10 metros
25 metros
50 metros
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15163206 0,89 mm 0,1 in, 2,57 mm paquete de 12
11733169 1.6 mm 0,13 in, 3.2mm 10 metros
11802801 5 mm 0,28 in, 7 mm 50 metros
11929974 16 mm 0.77 in., 19,6 mm 1 metro
11989964 0,19 mm 0.51 in., 13 mm 1 M
11870782 2 mm 0,16 in, 4 mm 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15163206 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 07053509ND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE soportan temperaturas extremas, ideales para trabajos de alta pureza.
  • Tubos químicamente inertes
  • Excelente resistencia química
  • No lixiviará ni absorberá fuera del fluido que se bombea
  • Permeabilidad a los gases muy baja
  • No tóxicos
  • Prácticamente no poroso
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Esterilizar con EtO (óxido de etileno) o en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Diámetro interior (métrico) 0,89 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,1 in, 2,57 mm
Longitud global (imperial) 16.4 ft.
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos a alta temperatura o presión en la industria química, farmacéutica, mecánica, eléctrica, automovilística
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Flexibility Semirrígido
Presión máxima 9 bar (a 20 °C)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto Tubos