Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética triangulares de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Núcleo magnético Alnico 5 encapsulado en PTFE
- Forma triangular
- Útil con reactivos de mezcla que resisten la disolución o para evitar cualquier residuo en el fondo de los recipientes
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico 5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Movimiento, mezcla, agitación |
| Intervalo de temperatura (métrico) | −200°+ hasta 250 °C |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Triángulo |