Learn More
Hirschmann™ Adaptador roscado de PTFE
Descripción
- Para la adaptación en los frascos más comunes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador de rosca |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | ceramus™ Dispensador clásico y EM |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | 40 mm |
| Diámetro del cuello (métrico) | 32 mm |