Learn More
Bohlender™ Soportes para termómetros de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la sonda (métrico) | 8 mm |
| Tipo de producto | Soporte para termómetros |
| Temperatura máxima | 250 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -200 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |