Learn More
Bohlender™ Termómetro de PTFE
Código de producto. 10023361
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
°0 C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10023361 °0 C a +250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10023361 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor B28703
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para recipiente de reacción de 500 ml
Longitud (métrico) 450 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Termómetros
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (métrico) °0 C a +250 °C
Para utilizar con (equipo) Para recipiente de reacción de 500 ml