Descripción
- Excelente resistencia química
- Temperaturas de funcionamiento de – 200 a 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (13 mm) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Posiciones | 21 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 60 x 60 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |