Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura de PTFE
Código de producto. 10640752
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
360 mm
560 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Tamaño de la unidad
10640752 560 mm cada uno
10043561 360 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10640752 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor P 175025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.38€
    242.73€ / paquete de 1
    Ahorro 55.65€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Longitud total (métrico) 560 mm
Longitud de la sonda (métrico) 560 mm
Tipo de producto Sonda de temperatura
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (métrico) -200 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C