Learn More
Bohlender™ Adaptadores para tubo rectos de PTFE BOLA™
Código de producto. 10737492
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
6,35 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de rosca:
M 14 x 2
M 18 x 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de rosca unitSize
10737492 8 mm M 18 x 2 cada uno
10689591 6,35 mm M 14 x 2 cada uno
10380721 10 mm M 18 x 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10737492 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D50308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 5 bar.
  • Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
  • Tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Apto para vacío
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) Calibre 8 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 54 mm
Para utilizar con Tubo de 10mm de diámetro externo
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de rosca M 18 x 2
Forma Recto
Color Blanco
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Tipo de producto Accesorio de tubo recto