Learn More
Bohlender™ Ejes agitadores de PTFE con una pala
Código de producto. 10207551
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10207551 800 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10207551 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C37910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.08€
    263.60€ / paquete de 1
    Ahorro 96.48€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) El producto es aspirado en forma ascendente, muy buen flujo axial con baja fuerza de corte
Incluye con una paleta
Longitud (métrico) 800 mm
Cantidad 1 Unidad
Tipo Varilla de agitación
Material PTFE