Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador de PTFE con hoja
Código de producto. 10083271
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Agitación suave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10083271 Agitación suave cada uno
1 options
Código de producto. 10083271 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C 38106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.06€
    225.01€ / paquete de 1
    Ahorro 97.05€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Proporciona una acción de agitación suave que crea flujo tangencial con poca turbulencia.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Hoja fabricada completamente con PTFE
  • Diámetro de sujeción de 6,5 mm
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Para utilizar con (aplicación) Agitación suave
Material PTFE, acero inoxidable.