Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética cuadradas de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Núcleo magnético Alnico 5 encapsulado en PTFE
- La acción de la mezcla libera o incluso evita los sólidos
- Disponibles en dos tamaños distintos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico 5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 90 x 14 x 14 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
| Intervalo de temperatura (métrico) | −200°+ hasta 250 °C |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Rectángulo |