Learn More
Bohlender™ Ejes de agitación centrífugos de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Se puede utilizar como varilla de agitación para la agitación manual
- Eje de acero inoxidable con camisa de PTFE con extremo inferior fusionado
- Diámetro de sujeción de 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cuchillas del agitador |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Agitador Solo |