Learn More
Masterflex™ Válvula eléctrica de solenoide de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para el mantenimiento de presión o vacío |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 70 °C |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Válvula eléctrica de solenoide |
| Tensión | VDC 12 |