Learn More
Thermo Scientific™ Septos I-Chem para tapones con la parte superior abierta 24-414
Código de producto. 12897030
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Silicona con revestimiento de PTFE, Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12897030 Silicona con revestimiento de PTFE, Silicona paquete de 72
1 options
Código de producto. 12897030 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2887222
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Los septos sueltos pueden utilizarse como piezas de repuesto para viales y frascos VOA que no tengan septos unidos. Cumple el estándar 24-414 para los tapones con la parte superior abierta. Procesado para cumplir con las especificaciones basadas en el ren
  • Septum de silicona con revestimiento de PTFE
  • Grosor de 0,125 in o 0,060 in. Septo de silicona natural con revestimiento fino de PTFE de 24mm de diámetro
  • Para su uso con frascos y viales VOA Thermo Scientific con tapón de parte superior abierta 24-414
  • Forma redonda, Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Silicona con revestimiento de PTFE, Silicona
N.° por paquete Paquete de 72
Envase Paquete de 72
Cantidad Paquete de 72
Tipo de producto Septos