Learn More
Wheaton™ Septos de silicona/PTFE
Código de producto. 10210042 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10210042 15 mm paquete de 100
10033843 20 mm paquete de 100
12373770 8 mm paquete de 120
10151372 18 mm 100 PCS
11724239 13 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10210042 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W240584A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    195.02€ / paquete de 100
    Ahorro 20.98€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 100/Paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Septos