Learn More
Bohlender™ Lámina de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 1000mm |
| Anchura (métrico) | 300mm |
| Dimensiones (L x An) | 1000 x 300mm |
| Color | Blanco |
| Grosor | 0,24mm |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Tipo de empaquetado | Lámina |