Learn More
Lámina de PTFE, 6,35 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Envase:
Envasado al vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15432217 300 x 300 mm Envasado al vacío cada uno
1 options
Código de producto. 15432217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045227.HB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza para la fabricación de sellos, aislantes y cojinetes de alta temperatura utilizados en los sectores aeroespacial, de semiconductores y de procesamiento químico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTFE sheet
CAS 9002-84-0
Envase Envasado al vacío
Fórmula molecular (C2F4)n
Número MDL MFCD00084455
Cantidad 300 x 300 mm
Información de solubilidad Insoluble in water.
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Peso molecular (g/mol) NaN