Learn More
Lámina de PTFE, 1,6mm (0,063 in) de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PTFE sheet |
| CAS | 9002-84-0 |
| Envase | Envasado al vacío |
| Fórmula molecular | (C2F4)n |
| Número MDL | MFCD00084455 |
| Cantidad | 300 x 300 mm |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Peso molecular (g/mol) | NaN |