Descripción
Ideal para sellado de roscas fabricadas con PTFE. Presenta baja abrasión, excelente resistencia a productos químicos y resistencia a temperaturas de -80° C a + 260° C.
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Resistentes a temperaturas de
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Válvula esférica |
| Altura global (métrico) | 12 m |
| Longitud global (métrico) | 1200 cm |
| Anchura global (métrico) | 12 mm |
| Cantidad | 1 rollo |
| Tipo | Cinta de sellado |