Learn More
Glindemann™ Anillos de sellado de PTFE para juntas cónicas (instrumental de vidrio de laboratorio)
Descripción
- Tasa de fuga de aire de <10-8 a 10-6 mbar l/s (alto vacío, sobrepresión).
- Tasa de fuga de disolvente en recipientes de <0,1 a 0,03 mg/d.
- Resistente a temperaturas de -200 a 300 °C.
- El anillo elástico (0,07 mm de grosor) se adhiere a la junta esmerilada sin ranura, se puede reutilizar y se adapta a las abrazaderas de la junta esmerilada.
- Se pueden solicitar otros tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño | NS 29 |