Learn More
Pyrex™ Conector de rosca de PTFE
Descripción
Se fija fácilmente al instrumental de vidrio con tubos flexibles. Los conectores de rosca de PTFE Pyrex™ son ideales para conexiones en contacto con líquidos agresivos o productos químicos.
- Para su uso con todo el instrumental de vidrio fabricado por SciLabware Ltd y cuentan con entradas y salidas de rosca de 13 mm
- Permite acoplar mangueras de caucho con un orificio de 9 mm y tubos flexibles al instrumental de vidrio de forma fácil y segura
- Juntas tóricas con protección de PTFE para su uso hasta 200 °C
- Alta resistencia a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Calibre de 9 mm |
| Flexibility | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 200 °C |
| Tipo de producto | Conectores para tubos |