Learn More
Cole-Parmer™ Juntas de pantalla de PTFE
Descripción
- Con prefiltro antes de los filtros de membrana críticos
- Generan turbulencia para una mayor masa o transferencia de calor
- Purifica en aplicaciones de cromatografía
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de malla | 10 |
| Diámetro exterior (métrico) | 5,08 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Junta |