Descripción
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
- No contaminante
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matraz de fondo redondo de PTFE de Fisherbrand™, 10 ml |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar |
| Junta de toma | 19/38 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |