Learn More
Varilla de PTFE, 25,4mm (1,0 in) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
Envase:
Tubo
Tamaño de la unidad:
30 cm
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15472207 30 cm Tubo 30 cm
1 options
Código de producto. 15472207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045214.BV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTFE rod
CAS 9002-84-0
Envase Tubo
Fórmula molecular (C2F4)n
Número MDL MFCD00084455
Cantidad 30 cm
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Peso molecular (g/mol) NaN