Learn More
Varilla de PTFE, 16 mm (0,63 in) de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
Envase:
Tubo
Tamaño de la unidad:
30 cm
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15422187 30 cm Tubo 30 cm
1 options
Código de producto. 15422187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045173.BV
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTFE rod
CAS 9002-84-0
Envase Tubo
Fórmula molecular (C2F4)n
Número MDL MFCD00084455
Cantidad 30 cm
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Peso molecular (g/mol) NaN